Isocianato de 3,5-diclorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06
A19991.14
A19991.06EA
97.9
EUR
A19991.06
A19991.14
Isocianato de 3,5-diclorofenilo ≥97%
Isocianato de 3,5-diclorofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 34893-92-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 510282
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00013859
Formula:
C₇H₃Cl₂NO MW: 188.01 g/mol Pto. Ebullición: 242…244 °C Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 1.380 Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013859 Núm. CAS: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1 II |