Isocianato de 3,5-diclorofenilo para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR
8.42691.0001 8.42691.0005
Isocianato de 3,5-diclorofenilo para síntesis
Isocianato de 3,5-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 264
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013859
Núm. CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II