Isocianato de 2,5-diclorofenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0397-25G D0397-5G
TCIAD0397-25GEA 175 EUR
TCIAD0397-25G TCIAD0397-5G
Isocianato de 2,5-diclorofenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 2,5-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 242
Pto. de fusión: 19
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002002
Núm. CAS: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN: 2250
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&vid=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C