Isocianato de 4-clorofenilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
166560250 166561000 166565000
ACRO166560250EA 37.1 EUR
ACRO166560250 ACRO166561000 ACRO166565000
Isocianato de 4-clorofenilo 98%
Isocianato de 4-clorofenilo
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002024
Núm. CAS: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm