Isocianato de 4-clorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-12-1
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5618
Odour: Pungent
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 386235
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002024
Formula:
C₇H₄ClNO Pto. Ebullición: 203…204 °C Pto. de fusión: 29…31 °C Densidad: 1,200 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002024 Núm. CAS: 104-12-1 EINECS: 203-176-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |