Isocianato de 2,4,6-trimetilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 2958-62-5
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Odour: Irritating
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 2085601
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00019909
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: 43…46 °C Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) |
Número MDL:
MFCD00019909 Núm. CAS: 2958-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |