Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dicloro-3-isotiocianatobenceno
B20930.06 B20930.14
B20930.06EA 37 EUR
B20930.06 B20930.14
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo
Purity: 97% CAS No.: 6590-97-2 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6740 Odour: Irritating Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 2091585 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041048
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204.08 g/mol
Pto. Ebullición: 256…258 °C
Densidad: 1.434
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041048
Núm. CAS: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8 III