Isotiocianato de 2,6-diclorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12672.06
L12672.03
L12672.06EA
226
EUR
L12672.06
L12672.03
Isotiocianato de 2,6-diclorofenilo ≥98%
Isotiocianato de 2,6-diclorofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 6590-95-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 122-124°/8mm
Beilstein Reference: 639061
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041056
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Pto. Ebullición: 122…124 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 42…44 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041056 Núm. CAS: 6590-95-0 UN: 2923 ADR: 8,III |