Isotiocianato de 2,4-diclorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dicloro-4-isotiocianatobenceno
B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 27.8 EUR
B20178.06 B20178.14
Isotiocianato de 2,4-diclorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2,4-diclorofenilo
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204.08 g/mol
Pto. Ebullición: 130…133 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 36…39 °C
Densidad: 1.410
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037827
Núm. CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8 III