Isotiocianato de 2-clorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
A18238.06 A18238.14
A18238.06EA 70.9 EUR
A18238.06 A18238.14
Isotiocianato de 2-clorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2-clorofenilo
Purity: 97% CAS No.: 2740-81-0 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6608 Odour: Pungent Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2081473 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004801
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Densidad: 1.287
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004801
Núm. CAS: 2740-81-0
UN: 2922
ADR: 8 III