Isotiocianato de 3-clorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11999.06 A11999.14
A11999.06EA 55 EUR
A11999.06 A11999.14
Isotiocianato de 3-clorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 3-clorofenilo
Purity: 97% CAS No.: 2392-68-9 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6585 Odour: Pungent Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 636856 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004805
Formula: C₇H₄ClNS
Pto. Ebullición: 249…250 °C
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 1,281
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004805
Núm. CAS: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8,III