Isotiocianato de 4-clorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-4-isotiocianatobenceno
A12693.06 A12693.14 A12693.22
A12693.06EA 53.6 EUR
A12693.06 A12693.14 A12693.22
Isotiocianato de 4-clorofenilo ≥98%
Isotiocianato de 4-clorofenilo
Purity: 98% CAS No.: 2131-55-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 135-136°/24mm Beilstein Reference: 471610 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004810
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C (24 mmHg)
Pto. de fusión: 43…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004810
Núm. CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8,III