Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10898.03
L10898.06
L10898.03EA
21.3
EUR
L10898.03
L10898.06
Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 23165-64-2
Molecular Formula: C7H3ClN2O2S
Formula Weight: 214.63
Odour: Irritating
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 2972987
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041244
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂S Pto. de fusión: 95…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041244 Núm. CAS: 23165-64-2 UN: 2923 ADR: 8,III |