5-Cloro-2-nitroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11241.06
A11241.14
A11241.06EA
36.3
EUR
A11241.06
A11241.14
5-Cloro-2-nitroanilina ≥97%
5-Cloro-2-nitroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 1635-61-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 2210201
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007776
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007776 Núm. CAS: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN: 2237 ADR: 6.1,III |