4-Amino-2,6-diclorofenol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
103480050 103480250
ACRO103480050EA 20.5 EUR
ACRO103480050 ACRO103480250
4-Amino-2,6-diclorofenol 98%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 164…168 °C
Número MDL: MFCD00007875
Núm. CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown to light red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Solubility (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy
Titration with TBAH ≥97.5 %