4-Amino-2,6-diclorofenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09
A11568.18
A11568.30
A11568.09EA
30.9
EUR
A11568.09
A11568.18
A11568.30
4-Amino-2,6-diclorofenol 97%
4-Amino-2,6-diclorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 5930-28-9
Molecular Formula: C6H5Cl2NO
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 2361665
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 164…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007875 Núm. CAS: 5930-28-9 EINECS: 227-671-4 |