4-Amino-2-clorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23420.03
B23420.06
B23420.14
B23420.03EA
65.6
EUR
B23420.03
B23420.06
B23420.14
4-Amino-2-clorofenol 99%
4-Amino-2-clorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 3964-52-1
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 150-153°
MDL No.: MFCD00128891
Formula:
C₆H₆ClNO Pto. de fusión: 150…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128891 Núm. CAS: 3964-52-1 |