2-Cloro-6-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17172.14
A17172.03
A17172.06
A17172.14EA
273
EUR
A17172.14
A17172.03
A17172.06
2-Cloro-6-nitrofenol ≥98%
2-Cloro-6-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-86-1
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD00024233
Formula:
C₆H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024233 Núm. CAS: 603-86-1 EINECS: 210-061-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |