1-Cloro-2-etoxibenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
C0238-10ML C0238-25ML
TCIAC0238-10MLEA 91 EUR
TCIAC0238-10ML TCIAC0238-25ML
1-Cloro-2-etoxibenceno ≥99.0% (por GC)
1-Cloro-2-etoxibenceno
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00058930
Núm. CAS: 614-72-2
EINECS: 210-392-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&vid=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %