1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 58.9 EUR
B23497.18 B23497.30
1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno ≥99%
1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Pto. Ebullición: 231…234 °C
Pto. de fusión: 8,1 °C
Densidad: 1,210
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008356
Núm. CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9