1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24834.06
B24834.14
B24834.22
B24834.06EA
40.7
EUR
B24834.06
B24834.14
B24834.22
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno ≥98%
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Formula:
C₈H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 234 °C Pto. de fusión: 32…36 °C Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008382 Núm. CAS: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |