4-Clororesorcinol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
110061000 110065000
ACRO110061000EA 56.3 EUR
ACRO110061000 ACRO110065000
4-Clororesorcinol 98%
4-Clororesorcinol
Formula: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 106…110 °C
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002273
Núm. CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %