4-Clororesorcinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
B24076.14
B24076.22
B24076.36
B24076.14EA
28.3
EUR
B24076.14
B24076.22
B24076.36
4-Clororesorcinol ≥98%
4-Clororesorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 95-88-5
Molecular Formula: C6H5ClO2
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 146-148°/18mm
MDL No.: MFCD00002273
Formula:
C₆H₅ClO₂ MW: 144,56 g/mol Pto. Ebullición: 146…148 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 108…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002273 Núm. CAS: 95-88-5 EINECS: 202-462-0 |