4-Clorotioanisol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11025.06
A11025.14
A11025.06EA
41.7
EUR
A11025.06
A11025.14
4-Clorotioanisol ≥98%
4-Clorotioanisol
Purity: 98%
CAS No.: 123-09-1
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 2041509
MDL No.: MFCD00013643
Formula:
C₇H₇ClS Pto. Ebullición: 223 °C Pto. de fusión: 27…28 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013643 Núm. CAS: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |