Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
38.5
EUR
A15865.03
A15865.06
Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Formula:
C₆H₂Cl₄O₂S MW: 279,96 g/mol Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024871 Núm. CAS: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 UN: 3261 ADR: 8,II |