Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12283.06
A12283.14
A12283.06EA
36.2
EUR
A12283.06
A12283.14
Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Formula:
C₆H₃Cl₃O₂S Pto. Ebullición: 131…133 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051844 Núm. CAS: 82417-45-6 UN: 3261 ADR: 8,II |