Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19390.06
A19390.22
A19390.06EA
31.3
EUR
A19390.06
A19390.22
Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 15945-07-0
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1112595
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007428
Formula:
C₆H₂Cl₄O₂S Pto. de fusión: 67…71 °C Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007428 Núm. CAS: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8,II |