Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
357460010 357460050
ACRO357460010EA 33.1 EUR
ACRO357460010 ACRO357460050
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 150…152 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,548 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051520
Núm. CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %