Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14054.06
A14054.14
A14054.06EA
86.6
EUR
A14054.06
A14054.14
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 2905-23-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5760
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 150-152°/12mm
Beilstein Reference: 974321
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051520
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S MW: 211,07 g/mol Pto. Ebullición: 150…152 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 26…28 °C Densidad: 1,548 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051520 Núm. CAS: 2905-23-9 EINECS: 220-807-3 UN: 3265 ADR: 8,II |