Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 28.1 EUR
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (,9 mmHg)
Densidad: 1,499 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051697
Núm. CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %