Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 95.4 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 102…104 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 21 °C
Densidad: 1,499
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051697
Núm. CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II