Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 31.4 EUR
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…52 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007439
Núm. CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g