Cloruro de 4-cianobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154550050 154550250
ACRO154550050EA 57 EUR
ACRO154550050 ACRO154550250
Cloruro de 4-cianobenzoilo 98%
Cloruro de 4-cianobenzoilo
Formula: C₈H₄ClNO
Pto. Ebullición: 150…151 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 66…70 °C
Número MDL: MFCD00001822
Núm. CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %