4-Cianobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08365.06
L08365.14
L08365.22
L08365.06EA
33
EUR
L08365.06
L08365.14
L08365.22
4-Cianobenzoato de metilo ≥99%
4-Cianobenzoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 1129-35-7
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 142-144°/12mm
MDL No.: MFCD00001823
Formula:
C₉H₇NO₂ Pto. Ebullición: 142…144 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001823 Núm. CAS: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |