3-Etoxibenzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A13908.06 A13908.14
A13908.06EA 31.5 EUR
A13908.06 A13908.14
3-Etoxibenzonitrilo 95%
3-Etoxibenzonitrilo
Purity: 95% CAS No.: 25117-75-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 241-244° UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001805
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 241…244 °C
Densidad: 1,047
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001805
Núm. CAS: 25117-75-3
EINECS: 246-632-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III