4-Etoxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Ethoxybenzonitrile
A19806.06
A19806.14
A19806.22
A19806.06EA
44.5
EUR
A19806.06
A19806.14
A19806.22
4-Etoxibenzonitrilo ≥98%
4-Etoxibenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 25117-74-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 258°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001819
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. Ebullición: 258 °C Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001819 Núm. CAS: 25117-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |