2,4,6-Trimetoxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23540.06
B23540.14
B23540.06EA
41.3
EUR
B23540.06
B23540.14
2,4,6-Trimetoxibenzonitrilo ≥98%
2,4,6-Trimetoxibenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 2571-54-2
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00001787
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 140…143 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001787 Núm. CAS: 2571-54-2 EINECS: 219-917-4 |