2-Cianobencenesulfonil cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
A16042.06
A16042.03
A16042.06EA
210
EUR
A16042.06
A16042.03
2-Cianobencenesulfonil cloruro ≥97%
2-Cianobencenesulfonil cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 69360-26-5
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 2721588
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052341
Formula:
C₇H₄ClNO₂S MW: 201,63 g/mol Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052341 Núm. CAS: 69360-26-5 UN: 3261 ADR: 8,III |