Ftalonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bencenodicarbonitrilo, Benceno-1,2-dicarbonitrilo
174010010 174012500
ACRO174010010EA 110 EUR
ACRO174010010 ACRO174012500
Ftalonitrilo 98%
Ftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138…142 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: >130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001771
Núm. CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %