Ftalonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bencenodicarbonitrilo, Benceno-1,2-dicarbonitrilo
A15071.0B
A15071.22
A15071.30
A15071.0BEA
113
EUR
A15071.0B
A15071.22
A15071.30
Ftalonitrilo ≥98%
Ftalonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 91-15-6
Molecular Formula: C8H4N2
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 139-141°
Beilstein Reference: 775028
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001771
Formula:
C₈H₄N₂ MW: 128,13 g/mol Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 139…141 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 162 °C (323 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001771 Núm. CAS: 91-15-6 EINECS: 202-044-8 UN: 3439 ADR: 6.1,II |