Ftalonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bencenodicarbonitrilo, Benceno-1,2-dicarbonitrilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
8.00593.0100EA 36.2 EUR
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
Ftalonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138…141 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001771
Núm. CAS: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.56 g/l (25 °C)
Melting Point 138 - 141 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 580 °C