Isoftalonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23900.0B
B23900.30
B23900.0BEA
193
EUR
B23900.0B
B23900.30
Isoftalonitrilo ≥98%
Isoftalonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 626-17-5
Molecular Formula: C8H4N2
Formula Weight: 128.13
Flash Point:
Formula:
C₈H₄N₂ Pto. Ebullición: 288 °C Pto. de fusión: 159…163 °C Densidad: 1,30 Pto. de inflamación: >150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001795 Núm. CAS: 626-17-5 EINECS: 210-933-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...