Tereftalonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
113820250
113821000
113825000
ACRO113820250EA
37.3
EUR
ACRO113820250
ACRO113821000
ACRO113825000
Tereftalonitrilo 98%
Tereftalonitrilo
Formula:
C₈H₄N₂ Pto. de fusión: 222…227 °C Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001810 Núm. CAS: 623-26-7 EINECS: 210-783-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 223 to 230 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Ammonium (NH4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Sulfur (S) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Impurity | ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3) |
Insoluble matter | ≤0.005 % |