Tereftalonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23137.14
B23137.22
B23137.14EA
35.3
EUR
B23137.14
B23137.22
Tereftalonitrilo ≥98%
Tereftalonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 623-26-7
Molecular Formula: C8H4N2
Formula Weight: 128.13
Odour: Odourless
Melting Point: 224-227°
Beilstein Reference: 1072210
MDL No.: MFCD00001810
Formula:
C₈H₄N₂ Pto. de fusión: 224…227 °C Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001810 Núm. CAS: 623-26-7 EINECS: 210-783-2 |