3,4-Dicianoanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 345 EUR
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicianoanilina 97%
3,4-Dicianoanilina
Formula: C₈H₅N₃
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 177…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041741
Núm. CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %