4-Nitroftalonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
416150250 416150050
ACRO416150250EA 237 EUR
ACRO416150250 ACRO416150050
4-Nitroftalonitrilo 99%
4-Nitroftalonitrilo
Formula: C₈H₃N₃O₂
MW: 173.13 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040301
Núm. CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥98.5 %