3,6-Dihidroxiftalonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
232050050 232050250
ACRO232050050EA 42.4 EUR
ACRO232050050 ACRO232050250
3,6-Dihidroxiftalonitrilo 98%
3,6-Dihidroxiftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂O₂
Pto. de fusión: >230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001790
Núm. CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %