Bromuro de benzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 30.6 EUR
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Bromuro de benzoilo 97%
Bromuro de benzoilo
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Pto. Ebullición: 218…219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.57 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000112
Núm. CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %