Cloruro de benzoilo 99%, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzoilo cloruro
105750010 105750025
ACRO105750010EA 65.4 EUR
ACRO105750010 ACRO105750025
Cloruro de benzoilo 99%, pure
Cloruro de benzoilo
Formula: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Pto. Ebullición: 197.2
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.21 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000653
Núm. CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,01113
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA