Cloruro de benzoilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Benzoilo cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
8.01804.0100EA 26.3 EUR
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
Cloruro de benzoilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de benzoilo
Formula: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Pto. Ebullición: 197.2
Pto. de fusión: ∼–0.6 °C
Densidad: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000653
Núm. CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,01113
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material